4-Nitrothiobenzamid ≥97%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
H52140.03 H52140.06
H52140.03EA 69.2 EUR
H52140.03 H52140.06
4-Nitrothiobenzamid ≥97%
4-Nitrothiobenzamid
Purity: 97% CAS No.: 26060-30-0 Molecular Formula: C7H6N2O2S Formula Weight: 182.20 MDL No.: MFCD06150000
Formel: C₇H₆N₂O₂S
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD06150000
CAS-Nummer: 26060-30-0