4-Pentylbenzolsulfonylchlorid
Lieferant: Thermo Scientific
Synonyme:
4-Amylbenzol-1-sulfonylchlorid, 4-Pentylbenzolsulfonsäurechlorid, 4-Pentylbenzolsulfochlorid, 4-Amylbenzolsulfochlorid, 4-Pentylbenzol-1-sulfonylchlorid, 4-Amylbenzolsulfonsäurechlorid, 4-Amylbenzolsulfonylchlorid
BTB09810.0005
BTB09810DA
BTB09810EA
BTB09810.50
MAYBBTB09810.0005EA
0
EUR
MAYBBTB09810.0005
MAYBBTB09810DA
MAYBBTB09810EA
MAYBBTB09810.50
4-Pentylbenzolsulfonylchlorid
4-Pentylbenzolsulfonylchlorid
Formel:
C₁₁H₁₅ClO₂S Molecular Weight: 246.76 g/mol |
MDL:
MFCD00173759 CAS-Nummer: 73948-18-2 UN: 3261 ADR: 8 II |