4-Phenoxybenzolsulfonylchlorid ≥97%
Lieferant: Thermo Scientific
Gefahr
Synonyme: 4-Phenoxybenzolsulfochlorid, 4-Phenoxybenzol-1-sulfonylchlorid, 4-Phenoxybenzolsulfonsäurechlorid
L17664.03 L17664.06
L17664.03EA 70 EUR
L17664.03 L17664.06
4-Phenoxybenzolsulfonylchlorid ≥97%
4-Phenoxybenzolsulfonylchlorid
Purity: 97% CAS No.: 1623-92-3 Molecular Formula: C12H9ClO3S Formula Weight: 268.72 Melting Point: 42-45° Boiling Point: 180°/5mm UN No.: 3260 MDL No.: MFCD00625748
Formel: C₁₂H₉ClO₃S
Molecular Weight: 268,72 g/mol
Siedepunkt: 180 °C (5 mmHg)
Schmelzpunkt: 42…45 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00625748
CAS-Nummer: 1623-92-3
UN: 3260
ADR: 8,II