4-Phenoxybenzolsulfonylchlorid, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme: 4-Phenoxybenzolsulfochlorid, 4-Phenoxybenzol-1-sulfonylchlorid, 4-Phenoxybenzolsulfonsäurechlorid
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
700878-1G 700878-5G
SIAL700878-1GEA 51.3 EUR
SIAL700878-1G SIAL700878-5G
4-Phenoxybenzolsulfonylchlorid, Sigma-Aldrich®
4-Phenoxybenzolsulfonylchlorid
Formel: C₁₂H₉ClO₃S
Molecular Weight: 268,72 g/mol
Siedepunkt: 180…190 °C (6 mmHg)
Schmelzpunkt: 44 °C
MDL: MFCD00625748
CAS-Nummer: 1623-92-3
UN: 3260
ADR: 8,II