5-Benzyloxyindol
Lieferant: COMBI-BLOCKS
Synonyme:
5-Benzyloxy-1H-indol
IN-0028-5G
IN-0028-25G
IN-0028-100G
COBBIN-0028-5GEA
37.9
EUR
COBBIN-0028-5G
COBBIN-0028-25G
COBBIN-0028-100G
5-Benzyloxyindol
5-Benzyloxyindol
Formel:
C₁₅H₁₃NO Molecular Weight: 223,27 g/mol Siedepunkt: 165 °C (0,1 mmHg) Schmelzpunkt: 107 °C |
MDL:
MFCD00005676 CAS-Nummer: 1215-59-4 EINECS: 214-930-1 |