5,6-Dihydroxyflavon ≥97%
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
Synonyme: 5,6-Dihydroxy-2-phenylchromen-4-on, 5,6-Dihydroxy-2-phenyl-4H-benzo[b]pyran-4-on, 5,6-Dihydroxy-2-phenyl-4-benzopyron, 5,6-Dihydroxy-2-phenyl-4H-chromen-4-on, 5,6-Dihydroxy-2-phenyl-4H-1-benzopyran-4-on
H27039.MD H27039.06
H27039.MDEA 78.7 EUR
H27039.MD H27039.06
5,6-Dihydroxyflavon ≥97%
5,6-Dihydroxyflavon
Purity: 97% CAS No.: 6665-66-3 Molecular Formula: C15H10O4 Formula Weight: 254.24 MDL No.: MFCD00601534
Formel: C₁₅H₁₀O₄
Molecular Weight: 254,24 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00601534
CAS-Nummer: 6665-66-3