5-Brom-2-chlornicotinsäure
Lieferant: COMBI-BLOCKS
CA-4175-5G
CA-4175-25G
COBBCA-4175-5GEA
26.2
EUR
COBBCA-4175-5G
COBBCA-4175-25G
5-Brom-2-chlornicotinsäure
5-Brom-2-chlornicotinsäure
Formel:
C₆H₃BrClNO₂ |
MDL:
MFCD03844847 CAS-Nummer: 29241-65-4 |