5-Bromnicotinsäure

Lieferant: COMBI-BLOCKS

Synonyme: 5-Brompyridin-3-carbonsäure, 5-Brom-3-pyridincarbonsäure

CA-4062-25G CA-4062-100G
COBBCA-4062-25GEA 50.4 EUR
COBBCA-4062-25G COBBCA-4062-100G
5-Bromnicotinsäure
5-Bromnicotinsäure
Formel: C₆H₄BrNO₂
Molecular Weight: 202.01 g/mol
Siedepunkt: 300
Schmelzpunkt: 184…185 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00009783
CAS-Nummer: 20826-04-4
EINECS: 244-065-5

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR