5-Brom-1H-indazol
Lieferant: COMBI-BLOCKS
PY-7893-1G PY-7893-25G PY-7893-5G
COBBPY-7893-1GEA 26.2 EUR
COBBPY-7893-1G COBBPY-7893-25G COBBPY-7893-5G
5-Brom-1H-indazol
5-Bromo-1H-indazole
Formel: C₇H₅BrN₂
Molecular Weight: 197,03 g/mol
MDL: MFCD00839493
CAS-Nummer: 53857-57-1