5-Chlor-3-methyl-1-phenyl-1H-pyrazol
Lieferant: CHEMPUR
Synonyme:
5-Chlor-3-methyl-1-phenyl-1H-pyrazol
BTB08985.250
BTB08985.1
CHMPBTB08985.250EA
0
EUR
CHMPBTB08985.250
MAYBBTB08985.1
5-Chlor-3-methyl-1-phenyl-1H-pyrazol
5-Chloro-3-methyl-1-phenyl-1H-pyrazole
Formel:
C₁₀H₉ClN₂ Molecular Weight: 192.65 g/mol |
MDL:
MFCD00067853 CAS-Nummer: 1131-17-5 |