5-Chlor-3-methyl-1-phenyl-1H-pyrazol ≥98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Synonyme: 5-Chlor-3-methyl-1-phenyl-1H-pyrazol
A12685.03 A12685.06
A12685.03EA 52.5 EUR
A12685.03 A12685.06
5-Chlor-3-methyl-1-phenyl-1H-pyrazol ≥98%
5-Chloro-3-methyl-1-phenyl-1H-pyrazole
Purity: 98% CAS No.: 1131-17-5 Molecular Formula: C10H9ClN2 Formula Weight: 192.64 Boiling Point: 114-115°/4mm MDL No.: MFCD00067853
Formel: C₁₀H₉ClN₂
Molecular Weight: 192.65 g/mol
Siedepunkt: 114…115 °C (4 mmHg)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00067853
CAS-Nummer: 1131-17-5