Indol-5-carbonitril
Lieferant: COMBI-BLOCKS
IN-0006-5G IN-0006-25G
COBBIN-0006-5GEA 0 EUR
COBBIN-0006-5G COBBIN-0006-25G
Indol-5-carbonitril
Indol-5-carbonitril
Formel: C₉H₆N₂
Schmelzpunkt: 106…108 °C
MDL: MFCD00005669
CAS-Nummer: 15861-24-2
EINECS: 239-986-4