5-Hydroxyindol
Lieferant: COMBI-BLOCKS
Synonyme:
1H-Indol-5-ol, 5-Indolol, Indol-5-ol, 5-Hydroxy-1H-indol
IN-0035-5G
IN-0035-25G
IN-0035-1G
COBBIN-0035-5GEA
107
EUR
COBBIN-0035-5G
COBBIN-0035-25G
COBBIN-0035-1G
5-Hydroxyindol
5-Hydroxyindol
Formel:
C₈H₇NO Molecular Weight: 133,15 g/mol Schmelzpunkt: 107…108 °C |
MDL:
MFCD00005677 CAS-Nummer: 1953-54-4 EINECS: 217-782-6 |