5-Indolcarbonsäure
Lieferant: COMBI-BLOCKS
Synonyme: 1H-Indole-5-carboxylic acid
IN-0011-5G IN-0011-25G IN-0011-1G
COBBIN-0011-5GEA 0 EUR
COBBIN-0011-5G COBBIN-0011-25G COBBIN-0011-1G
5-Indolcarbonsäure
5-Indolcarbonsäure
Formel: C₉H₇NO₂
Schmelzpunkt: 211…213 °C
Lagertemperatur: Gefrierschrank
MDL: MFCD00005678
CAS-Nummer: 1670-81-1
EINECS: 216-799-6