5-Iodindol
Lieferant: COMBI-BLOCKS
Achtung
Synonyme: 5-Jodindol, 5-Jod-1H-indol
IN-0506-1G IN-0506-5G IN-0506-25G
COBBIN-0506-1GEA 37.5 EUR
COBBIN-0506-1G COBBIN-0506-5G COBBIN-0506-25G
5-Iodindol
5-Iodindol
Formel: C₈H₆IN
Molecular Weight: 243,05 g/mol
MDL: MFCD00220065
CAS-Nummer: 16066-91-4