5-Methylnicotinsäure
Lieferant: COMBI-BLOCKS
Synonyme: 5-Methyl-3-pyridincarbonsäure, 5-Methylpyridin-3-carbonsäure
PY-1457-100G PY-1457-25G PY-1457-5G
COBBPY-1457-100GEA 175 EUR
COBBPY-1457-100G COBBPY-1457-25G COBBPY-1457-5G
5-Methylnicotinsäure
5-Methylnicotinsäure
Formel: C₇H₇NO₂
Molecular Weight: 137.14 g/mol
MDL: MFCD00829036
CAS-Nummer: 3222-49-9