5-Methylchinoxalin
Lieferant: COMBI-BLOCKS
|
Achtung
|
HC-3121-5G
HC-3121-25G
HC-3121-1G
COBBHC-3121-5GEA
51.3
EUR
COBBHC-3121-5G
COBBHC-3121-25G
COBBHC-3121-1G
5-Methylchinoxalin
5-Methylquinoxaline
Formel:
C₉H₈N₂ Molecular Weight: 144.18 g/mol Lagertemperatur: Kühlschrank |
MDL:
MFCD00012335 CAS-Nummer: 13708-12-8 EINECS: 237-246-5 |