5-Methylindol

Lieferant: COMBI-BLOCKS
Achtung

Synonyme: 5-Methyl-1H-indole

IN-0031-25G IN-0031-5G IN-0031-1G
COBBIN-0031-25GEA 312 EUR
COBBIN-0031-25G COBBIN-0031-5G COBBIN-0031-1G
5-Methylindol
5-Methylindol
Formel: C₉H₉N
Molecular Weight: 131.18 g/mol
Siedepunkt: 267
Schmelzpunkt: 60
Dichte: 1.0202 g/cm³ (78.3 °C)
MDL: MFCD00005680
CAS-Nummer: 614-96-0
EINECS: 210-400-9

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR