5-Nitroindol
Lieferant: COMBI-BLOCKS
Synonyme: 5-Nitro-1H-indole
IN-0013-5G IN-0013-100G IN-0013-25G
COBBIN-0013-5GEA 51.3 EUR
COBBIN-0013-5G COBBIN-0013-100G COBBIN-0013-25G
5-Nitroindol
5-Nitroindol
Formel: C₈H₆N₂O₂
Molecular Weight: 162,15 g/mol
Schmelzpunkt: 140 °C
MDL: MFCD00005673
CAS-Nummer: 6146-52-7
EINECS: 228-153-0