6-Aminonicotinsäure
Lieferant: COMBI-BLOCKS
Synonyme:
6-Amino-3-pyridincarbonsäure, 6-Aminopyridin-3-carbonsäure
CA-4050-100G
CA-4050-25G
CA-4050-5G
COBBCA-4050-100GEA
312
EUR
COBBCA-4050-100G
COBBCA-4050-25G
COBBCA-4050-5G
6-Aminonicotinsäure
6-Aminonicotinsäure
Formel:
C₆H₆N₂O₂ Molecular Weight: 138,13 g/mol Schmelzpunkt: > 300 °C |
MDL:
MFCD00006326 CAS-Nummer: 3167-49-5 EINECS: 221-630-4 Merck Index: 13,00455 |