2-Brom-5-pyridinboronsäure
Lieferant: COMBI-BLOCKS
Synonyme:
2-Brom-5-pyridinylboronsäure, 2-Brompyridin-5-boronsäure
BB-3423-5G
BB-3423-25G
BB-3423-1G
COBBBB-3423-5GEA
73.1
EUR
COBBBB-3423-5G
COBBBB-3423-25G
COBBBB-3423-1G
2-Brom-5-pyridinboronsäure
2-Brom-5-pyridinboronsäure
Formel:
C₅H₅BBrNO₂ Molecular Weight: 201,81 g/mol |
MDL:
MFCD03411558 CAS-Nummer: 223463-14-7 |