6-Bromchinolin
Lieferant: COMBI-BLOCKS
PY-7276-1G
PY-7276-25G
PY-7276-5G
COBBPY-7276-1GEA
0
EUR
COBBPY-7276-1G
COBBPY-7276-25G
COBBPY-7276-5G
6-Bromchinolin
6-Bromoquinoline
Formel:
C₉H₆BrN Molecular Weight: 208,06 g/mol |
MDL:
MFCD00024023 CAS-Nummer: 5332-25-2 EINECS: 226-238-7 |