6-Bromindol
Lieferant: COMBI-BLOCKS
Synonyme: 6-Bromo-1H-indole
IN-0045-1G IN-0045-25G IN-0045-100G IN-0045-5G
COBBIN-0045-1GEA 26.2 EUR
COBBIN-0045-1G COBBIN-0045-25G COBBIN-0045-100G COBBIN-0045-5G
6-Bromindol
6-Bromindol
Formel: C₈H₆BrN
Molecular Weight: 196,05 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00238550
CAS-Nummer: 52415-29-9