6-Chlor-1-hexin ≥98%
Lieferant: Thermo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
6-Chlorohex-1-yne
H53476.AA
H53476.AC
H53476.AAEA
66.6
EUR
H53476.AA
H53476.AC
6-Chlor-1-hexin ≥98%
6-Chloro-1-hexyne
Purity: 98%
CAS No.: 10297-06-0
Molecular Formula: C6H9Cl
Formula Weight: 116.59
Flash Point: 37°(99°F)
Refractive Index: 1.451
Boiling Point: 83°/95mm
UN No.: 1993
MDL No.: MFCD00013697
Formel:
C₆H₉Cl Molecular Weight: 116,59 g/mol Siedepunkt: 83 °C (95 mmHg) Dichte: 0,962 Flammpunkt: 37 °C (99 °F) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00013697 CAS-Nummer: 10297-06-0 ADR: 3,III |