6-Chlorchinolin

Lieferant: COMBI-BLOCKS
Achtung

HC-2106-5G HC-2106-25G HC-2106-1G
COBBHC-2106-5GEA 47.5 EUR
COBBHC-2106-5G COBBHC-2106-25G COBBHC-2106-1G
6-Chlorchinolin
6-Chloroquinoline
Formel: C₉H₆ClN
Molecular Weight: 163,61 g/mol
Siedepunkt: 262…264 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 43 °C
Dichte: 1,2146 g/cm³ (56 °C)
MDL: MFCD00024024
CAS-Nummer: 612-57-7
EINECS: 210-314-1

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR