6-Chlorindol
Lieferant: COMBI-BLOCKS
Synonyme:
6-Chloro-1H-indole
IN-0138-100G
IN-0138-25G
IN-0138-5G
COBBIN-0138-100GEA
324
EUR
COBBIN-0138-100G
COBBIN-0138-25G
COBBIN-0138-5G
6-Chlorindol
6-Chlorindol
Formel:
C₈H₆ClN Molecular Weight: 151,6 g/mol Schmelzpunkt: 90 °C |
MDL:
MFCD00005681 CAS-Nummer: 17422-33-2 EINECS: 241-449-4 |