Indol-6-carbonitril
Lieferant: COMBI-BLOCKS
Synonyme:
6-Indolcarbonitril, 6-Cyanindol, 6-Cyan-1H-indol, 1H-Indol-6-carbonitril
IN-0007-5G
IN-0007-1G
IN-0007-25G
COBBIN-0007-5GEA
50.9
EUR
COBBIN-0007-5G
COBBIN-0007-1G
COBBIN-0007-25G
Indol-6-carbonitril
Indol-6-carbonitril
Formel:
C₉H₆N₂ Molecular Weight: 142,16 g/mol |
MDL:
MFCD00016732 CAS-Nummer: 15861-36-6 EINECS: 239-988-5 UN: 3439 ADR: 6.1,III |