2-Fluor-5-pyridinboronsäure
Lieferant: COMBI-BLOCKS
Synonyme:
2-Fluorpyridin-5-boronsäure, 2-Fluor-5-pyridinylboronsäure
BB-3448-5G
BB-3448-25G
BB-3448-1G
BB-3448-100G
COBBBB-3448-5GEA
51.3
EUR
COBBBB-3448-5G
COBBBB-3448-25G
COBBBB-3448-1G
COBBBB-3448-100G
2-Fluor-5-pyridinboronsäure
2-Fluor-5-pyridinboronsäure
Formel:
C₅H₅BFNO₂ Molecular Weight: 140,91 g/mol |
MDL:
MFCD03411559 CAS-Nummer: 351019-18-6 |