7-Fluorisatin
Lieferant: COMBI-BLOCKS
Achtung
IN-0130-100G IN-0130-5G IN-0130-25G
COBBIN-0130-100GEA 0 EUR
COBBIN-0130-100G COBBIN-0130-5G COBBIN-0130-25G
7-Fluorisatin
7-Fluorisatin
Formel: C₈H₄FNO₂
MDL: MFCD01569508
CAS-Nummer: 317-20-4