5-Hydroxyflavon ≥97%
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
Synonyme: 5-Hydroxy-2-phenyl-4H-benzo[b]pyran-4-on, 5-Hydroxy-2-phenylchromen-4-on, 5-Hydroxy-2-phenyl-4-benzopyron, 5-Hydroxy-2-phenyl-4H-chromen-4-on, 5-Hydroxy-2-phenyl-4H-1-benzopyran-4-on
L14187.MC L14187.ME
L14187.MCEA 41.7 EUR
L14187.MC L14187.ME
5-Hydroxyflavon ≥97%
5-Hydroxyflavon
Purity: 97% CAS No.: 491-78-1 Molecular Formula: C15H10O3 Formula Weight: 238.25 Melting Point: 156-160° Beilstein Reference: 194429
Formel: C₁₅H₁₀O₃
Molecular Weight: 238,24 g/mol
Schmelzpunkt: 156…160 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00016944
CAS-Nummer: 491-78-1
EINECS: 207-743-1