6-Hydroxynicotinsäure
Lieferant: COMBI-BLOCKS
Synonyme: 6-Hydroxypyridin-3-carbonsäure, 6-Hydroxy-3-pyridincarbonsäure
CA-4054-25G CA-4054-100G
COBBCA-4054-25GEA 46.2 EUR
COBBCA-4054-25G COBBCA-4054-100G
6-Hydroxynicotinsäure
6-Hydroxynicotinsäure
Formel: C₆H₅NO₃
Molecular Weight: 139,11 g/mol
Schmelzpunkt: 304…306 °C
MDL: MFCD00006277
CAS-Nummer: 5006-66-6
EINECS: 225-682-9