6-Methylnicotinsäure
Lieferant: COMBI-BLOCKS
OS-7595-25G OS-7595-5G
COBBOS-7595-25GEA 0 EUR
COBBOS-7595-25G COBBOS-7595-5G
6-Methylnicotinsäure
6-Methylnicotinsäure
Formel: C₇H₇NO₂
Schmelzpunkt: 212 °C
MDL: MFCD00006341
CAS-Nummer: 3222-47-7