6-Methylindol
Lieferant: COMBI-BLOCKS
Achtung
Synonyme: 6-Methyl-1H-indole
IN-0032-1G IN-0032-5G IN-0032-25G
COBBIN-0032-1GEA 22 EUR
COBBIN-0032-1G COBBIN-0032-5G COBBIN-0032-25G
6-Methylindol
6-Methylindol
Formel: C₉H₉N
Molecular Weight: 131.18 g/mol
Siedepunkt: 260
Schmelzpunkt: 30…31 °C
Dichte: 1.05 g/cm³ (20 °C)
MDL: MFCD00005682
CAS-Nummer: 3420-02-8
UN: 3334
ADR: 9