(±)-Campher-10-sulfonsäure ≥98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
Synonyme: DL-Campher-10-sulfonsäure, (±)-2-Oxobornan-10-sulfonsäure
A12620.22 A12620.36
A12620.22EA 35.8 EUR
A12620.22 A12620.36
(±)-Campher-10-sulfonsäure ≥98%
(±)-Campher-10-sulfonsäure
Purity: 98% CAS No.: 5872-08-2 Molecular Formula: C10H16O4S Formula Weight: 232.30 Melting Point: ca 200° dec. Beilstein Reference: 3205973 UN No.: 3261 MDL No.: MFCD00074827
Formel: C₁₀H₁₆O₄S
Molecular Weight: 232.3
Schmelzpunkt: ∼ 200 °C (Zers.)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00074827
CAS-Nummer: 5872-08-2
EINECS: 227-527-0
ADR: 8 III