(±)-Campher-10-sulfonsäure, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme: DL-Campher-10-sulfonsäure, (±)-2-Oxobornan-10-sulfonsäure
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
147923-100G 147923-500G
SIAL147923-100GEA 60.2 EUR
SIAL147923-100G SIAL147923-500G
(±)-Campher-10-sulfonsäure, Sigma-Aldrich®
(±)-Campher-10-sulfonsäure
Formel: C₁₀H₁₆O₄S
Molecular Weight: 232.3
MDL: MFCD00074827
CAS-Nummer: 5872-08-2
EINECS: 227-527-0