7-Azaindol
Lieferant: COMBI-BLOCKS
Synonyme: 1H-Pyrrolo[2,3-b]pyridin
IN-0100-5G IN-0100-25G IN-0100-100G
COBBIN-0100-5GEA 35.3 EUR
COBBIN-0100-5G COBBIN-0100-25G COBBIN-0100-100G
7-Azaindol
7-Azaindol
Formel: C₇H₆N₂
Molecular Weight: 118,14 g/mol
Siedepunkt: 384 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 103…106 °C
Dichte: 1,301 g/cm³ (20 °C)
MDL: MFCD00005606
CAS-Nummer: 271-63-6
EINECS: 205-981-0