7-Hydroxyindol
Lieferant: COMBI-BLOCKS
IN-0037-1G IN-0037-5G
COBBIN-0037-1GEA 232 EUR
COBBIN-0037-1G COBBIN-0037-5G
7-Hydroxyindol
7-Hydroxyindol
Formel: C₈H₇NO
Molecular Weight: 133,15 g/mol
MDL: MFCD00152102
CAS-Nummer: 2380-84-9