7-Methoxyindol
Lieferant: COMBI-BLOCKS
Achtung
Synonyme: 7-Methoxy-1H-indole, Indol-7-yl methyl ether
IN-0055-25G IN-0055-5G IN-0055-1G
COBBIN-0055-25GEA 615 EUR
COBBIN-0055-25G COBBIN-0055-5G COBBIN-0055-1G
7-Methoxyindol
7-Methoxyindol
Formel: C₉H₉NO
Molecular Weight: 147.18 g/mol
Siedepunkt: 298
Dichte: 1.126 g/cm³ (25 °C)
Lagertemperatur: Gefrierschrank
MDL: MFCD00047203
CAS-Nummer: 3189-22-8
EINECS: 221-690-1