7-Methylindol
Lieferant: COMBI-BLOCKS
Achtung
IN-0033-5G IN-0033-25G IN-0033-100G
COBBIN-0033-5GEA 74.3 EUR
COBBIN-0033-5G COBBIN-0033-25G COBBIN-0033-100G
7-Methylindol
7-Methylindol
Formel: C₉H₉N
Molecular Weight: 131.18 g/mol
Siedepunkt: 266
Schmelzpunkt: 83
Dichte: 1.0202 g/cm³ (99.6 °C)
MDL: MFCD00005684
CAS-Nummer: 933-67-5
EINECS: 213-270-1