7-Nitroindol
Lieferant: COMBI-BLOCKS
IN-0019-1G IN-0019-5G IN-0019-25G
COBBIN-0019-1GEA 22 EUR
COBBIN-0019-1G COBBIN-0019-5G COBBIN-0019-25G
7-Nitroindol
7-Nitroindol
Formel: C₈H₆N₂O₂
Molecular Weight: 162.15 g/mol
MDL: MFCD00005683
CAS-Nummer: 6960-42-5