8-Bromchinolin
Lieferant: COMBI-BLOCKS
|
Achtung
|
PY-7342-25G
PY-7342-5G
COBBPY-7342-25GEA
138
EUR
COBBPY-7342-25G
COBBPY-7342-5G
8-Bromchinolin
8-Bromoquinoline
Formel:
C₉H₆BrN Molecular Weight: 208,06 g/mol |
MDL:
MFCD00191859 CAS-Nummer: 16567-18-3 |