8-Chlorchinolin
Lieferant: COMBI-BLOCKS
HC-2105-5G HC-2105-25G HC-2105-1G
COBBHC-2105-5GEA 51.3 EUR
COBBHC-2105-5G COBBHC-2105-25G COBBHC-2105-1G
8-Chlorchinolin
8-Chloroquinoline
Formel: C₉H₆ClN
Siedepunkt: 288 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: –20 °C
Dichte: 1,2834 g/cm³ (14 °C)
MDL: MFCD00047618
CAS-Nummer: 611-33-6
EINECS: 210-265-6