Dexamethason, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme: 9-Fluor-11β,17α,21-trihydroxy-16α-methyl-pregna-1,4-dien-3,20-dion, Dexamethasonum
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
D1756-100MG D1756-25MG D1756-1G D1756-500MG D1756-5G
SIALD1756-100MGEA 118 EUR
SIALD1756-100MG SIALD1756-25MG SIALD1756-1G SIALD1756-500MG SIALD1756-5G
Dexamethason, Sigma-Aldrich®
Dexamethason
Formel: C₂₂H₂₉FO₅
Molecular Weight: 392,47 g/mol
Schmelzpunkt: 268…271 °C
MDL: MFCD00064136
CAS-Nummer: 50-02-2
EINECS: 200-003-9