Dexamethason, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme:
9-Fluor-11β,17α,21-trihydroxy-16α-methyl-pregna-1,4-dien-3,20-dion, Dexamethasonum
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
D9184-1G
D9184-5G
SIALD9184-1GEA
1230
EUR
SIALD9184-1G
SIALD9184-5G
Dexamethason, Sigma-Aldrich®
Dexamethason
Formel:
C₂₂H₂₉FO₅ Molecular Weight: 392.47 g/mol Schmelzpunkt: 268…271 °C |
MDL:
MFCD00064136 CAS-Nummer: 50-02-2 EINECS: 200-003-9 |