(±)-Nipecotinsäure

Lieferant: COMBI-BLOCKS

Synonyme: (±)-3-Piperidincarbonsäure

OS-7493-25G OS-7493-100G
COBBOS-7493-25GEA 0 EUR
COBBOS-7493-25G COBBOS-7493-100G
(±)-Nipecotinsäure
(±)-Nipecotinsäure
Formel: C₆H₁₁NO₂
MDL: MFCD00005992
CAS-Nummer: 498-95-3
EINECS: 207-873-9

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR