(±)-Isonipecotinsäure

Lieferant: COMBI-BLOCKS

Synonyme: (±)-4-Piperidincarbonsäure

AM-1019-25G AM-1019-100G
COBBAM-1019-25GEA 0 EUR
COBBAM-1019-25G COBBAM-1019-100G
(±)-Isonipecotinsäure
(±)-Isonipecotinsäure
Formel: C₆H₁₁NO₂
Siedepunkt: 264 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 157 °C
MDL: MFCD00006004
CAS-Nummer: 498-94-2
EINECS: 207-872-3
Merck Index: 13,05208

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR