Bariumhydroxid Monohydrat ≥95%
Lieferant: Thermo Scientific
|
Gefahr
|
45888.22
45888.36
45888.22EA
37.1
EUR
45888.22
45888.36
Bariumhydroxid Monohydrat ≥95%
Bariumhydroxid Monohydrat
Purity: 95%
CAS No.: 22326-55-2
Molecular Formula: H2Ba2O2.H2O
Formula Weight: 189.38 (171.36anhy)
Physical Form: Crystalline
Density: 3.743
Appearance: White
Odour: Odourless
UN No.: 3262
MDL No.: MFCD00149151
Formel:
H₂BaO₂·1H₂O Molecular Weight: 189,36 g/mol Dichte: 3,743 Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00149151 CAS-Nummer: 22326-55-2 EINECS: 241-234-5 UN: 3262 ADR: 8,III |