Benzamidin Hydrochlorid, Calbiochem®
Lieferant: Merck Millipore Calbiochem
Achtung
Synonyme: Benzamidiniumchlorid, Phenylamidin Hydrochlorid, Benzoesäureamidin Hydrochlorid
199001-25 199001-5
199001-25EA 130 EUR
199001-25 199001-5
Benzamidin Hydrochlorid, Calbiochem®
Benzamidin Hydrochlorid
Formel: C₇H₉ClN₂
Molecular Weight: 156.61 g/mol
Schmelzpunkt: 174…179 °C
MDL: MFCD00066285
CAS-Nummer: 1670-14-0
EINECS: 216-795-4