Benzamidin Hydrochlorid
Lieferant: Serva
Achtung
Synonyme: Benzamidiniumchlorid, Phenylamidin Hydrochlorid, Benzoesäureamidin Hydrochlorid
14525.01 14525.02
SERA14525.01EA 0 EUR
SERA14525.01 SERA14525.02
Benzamidin Hydrochlorid
Benzamidin Hydrochlorid
Formel: C₇H₉ClN₂
Molecular Weight: 156.61 g/mol
Schmelzpunkt: 174…179 °C
MDL: MFCD00066285
CAS-Nummer: 1670-14-0
EINECS: 216-795-4