Benzamidin Hydrochlorid, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Achtung
Synonyme: Benzamidiniumchlorid, Phenylamidin Hydrochlorid, Benzoesäureamidin Hydrochlorid
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
434760-25G 434760-5G
SIAL434760-25GEA 492 EUR
SIAL434760-25G SIAL434760-5G
Benzamidin Hydrochlorid, Sigma-Aldrich®
Benzamidin Hydrochlorid
Formel: C₇H₉ClN₂
Molecular Weight: 156,61 g/mol
Schmelzpunkt: 174…179 °C
MDL: MFCD00066285
CAS-Nummer: 1670-14-0
EINECS: 216-795-4